Fontos dokumentumok
SML2669
ITK7
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H14N4OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.38
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Biokémiai/fiziológiai hatások
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ilsa T Kirby et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1547-1553 (2018-10-23)
Poly-ADP-ribose polymerases (PARPs1-16) play pivotal roles in diverse cellular processes. PARPs that catalyze poly-ADP-ribosylation (PARylation) are the best characterized PARP family members because of the availability of potent and selective inhibitors for these PARPs. There has been comparatively little success in