Fontos dokumentumok
SML1839
PFM39
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5Z)-2-Amino-5-[(4-aminophenyl)methylene]-4(5H)-thiazolone, 5-(4-Aminobenzylidene)-2-iminothiazolidin-4-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=C(/C=C2SC(NC\2=O)=N)C=C1
InChI
1S/C10H9N3OS/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(14)13-10(12)15-8/h1-5H,11H2,(H2,12,13,14)/b8-5-
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)