Fontos dokumentumok
SML1004
Sigma-Aldrich
ML211
Szinonimák:
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30N4O2
Molekulatömeg:
418.53
UNSPSC kód:
41106300
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.