Merck
SMB00319
Sigma-Aldrich
Mesaconitine
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Mesaconitine, (1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H45NO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
631.71
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
Általános leírás
Mesaconitine is an alkaloid from Aconitum japonicum, used in Japan and China to increase peripheral body temperature. Phytotoxin.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vasorelaxing effect of mesaconitine, an alkaloid from Aconitum japonicum, on rat small gastric artery: possible involvement of endothelium-derived hyperpolarizing factor
Mitamura M, et al
Japanese Journal of Pharmacology, 89(4), 380-387 (2002)