Fontos dokumentumok
SBP3500383
Sigma-Aldrich
CXCR4 Blocking Peptide for SAB3500383
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogen
14 amino amino terminus of human CXCR4.
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody SAB3500383.