Fontos dokumentumok
SAB5702226
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 Antibody, clone 5P6N6, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
5P6N6, monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:400
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
LAGTLPGSKRQLQTPKEKAQALEDLAGFKELFQTPGHTEELVAAGKTTKIPCDSPQSDPVDTPTSTKQRPKRSIRKADVEGELLACRNLMPSAGKAMHTPK
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MKI67(4288)
Általános leírás
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_002408.3).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
IHC, IF/ICC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3