Fontos dokumentumok
SAB5702279
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Antibody, clone 7U5Z0, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CD49f,ITGA6B,VLA-6,Integrin alpha 6,ITGA6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
7U5Z0, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
125 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:1000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA6(3655)
Általános leírás
The gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain that function in cell surface adhesion and signaling. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that comprise the alpha 6 subunit. This subunit may associate with a beta 1 or beta 4 subunit to form an integrin that interacts with extracellular matrix proteins including members of the laminin family. The alpha 6 beta 4 integrin may promote tumorigenesis, while the alpha 6 beta 1 integrin may negatively regulate erbB2/HER2 signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 481-591 of human Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Alkalmazás
WB
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3