SAB5702163
Anti-STAT6 Antibody, clone 4G7J8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
D12S1644,IL-4-STAT,STAT6B,STAT6C,STAT6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4G7J8, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
100 kDa
faj reaktivitás
mouse, mouse
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STAT6(6778)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1