Fontos dokumentumok
SAB2501204
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHB1 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-KPL1, Anti-PHR1, Anti-PHRET1, pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLEKHB1(58473)
Related Categories
Immunogén
Peptide with sequence PPDSALESPFEEC, from the N Terminus of the protein sequence according to NP_067023.1; NP_001123506.1; NP_001123505.1; NP_001123507.1; NP_001123508.1;.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)