Fontos dokumentumok
SAB5702020
Sigma-Aldrich
Anti-GluR1/GRIA1 Antibody, clone 6C7D9, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
GLUH1, GLUR1, GLURA, GluA1, HBGR1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
6C7D9, monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
6C7D9, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
102 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat
koncentráció
0.24 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
ALSLSNVAGVFYILIGGLGLAMLVALIEFCYKSRSESKRMKGFCLIPQQSINEAIRTSTLPRNSGAGASSGGSGENGRVVSHDFPKSMQSIPCMSHSSGMPLGATGL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA1(2890)
Általános leírás
Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. These receptors are heteromeric protein complexes with multiple subunits, each possessing transmembrane regions, and all arranged to form a ligand-gated ion channel. The classification of glutamate receptors is based on their activation by different pharmacologic agonists. This gene belongs to a family of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate (AMPA) receptors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-906 of human GluR1/GRIA1 (P42261).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)