AV36993
Anti-TFAM (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AI661103, Anti-Hmgts, Anti-MtTFA, Anti-Transcription factor A, mitochondrial, Anti-TsHMG
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
affinity isolated antibody
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Tfam(21780)
Related Categories
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2