Fontos dokumentumok
SAB5701258
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.33 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRMT5(10419)
Általános leírás
This gene encodes an enzyme that belongs to the methyltransferase family. The encoded protein catalyzes the transfer of methyl groups to the amino acid arginine, in target proteins that include histones, transcriptional elongation factors and the tumor suppressor p53. This gene plays a role in several cellular processes, including transcriptional regulation, and the assembly of small nuclear ribonucleoproteins. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human PRMT5.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1