Fontos dokumentumok
SAB5701158
Sigma-Aldrich
Anti-CD4 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.33 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD4(920)
Általános leírás
This gene encodes a membrane glycoprotein of T lymphocytes that interacts with major histocompatibility complex class II antigenes and is also a receptor for the human immunodeficiency virus. This gene is expressed not only in T lymphocytes, but also in B cells, macrophages, and granulocytes. It is also expressed in specific regions of the brain. The protein functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation, and may function as an important mediator of indirect neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified in this gene. [provided by RefSeq, Aug 2010]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human CD4
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)