Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700803
Sigma-Aldrich
Anti-RIP3 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
RIP3, RIPK3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
25
27
56
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
5.68 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RIPK3(11035)
Általános leírás
The product of this gene is a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases, and contains a C-terminal domain unique from other RIP family members. The encoded protein is predominantly localized to the cytoplasm, and can undergo nucleocytoplasmic shuttling dependent on novel nuclear localization and export signals. It is a component of the tumor necrosis factor (TNF) receptor-I signaling complex, and can induce apoptosis and weakly activate the NF-kappaB transcription factor.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human RIP3 (NP_006862.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)