Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700649
Sigma-Aldrich
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
APG7-LIKE, APG7L, ATG7, Apg7/Atg7, GSA7
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
68
75
77
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
4.04 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG7(10533)
Általános leírás
This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-676 of human ATG7 (NP_001129503.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)