Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
SAB5700456
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PPP1CA-T320 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
PP-1A, PP1A, PP1alpha, PPP1A, PPP1CA
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
32
37
38
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
2.36 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr320)
Géninformáció
human ... PPP1CA(5499)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PP1 is a serine/threonine specific protein phosphatase known to be involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. Increased PP1 activity has been observed in the end stage of heart failure. Studies in both human and mice suggest that PP1 is an important regulator of cardiac function. Mouse studies also suggest that PP1 functions as a suppressor of learning and memory. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T320 of human PPP1CA
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)