Fontos dokumentumok
SAB5700046
Sigma-Aldrich
Anti-NF-kB p65 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CMCU, NF-kB p65, NFKB3, RELA, p65
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:1000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
58
59
60
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
0.97 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RELA(5970)
Általános leírás
NF-kappa-B is a ubiquitous transcription factor involved in several biological processes. It is held in the cytoplasm in an inactive state by specific inhibitors. Upon degradation of the inhibitor, NF-kappa-B moves to the nucleus and activates transcription of specific genes. NF-kappa-B is composed of NFKB1 or NFKB2 bound to either REL, RELA, or RELB. The most abundant form of NF-kappa-B is NFKB1 complexed with the product of this gene, RELA. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human NF-kB p65 (NP_068810.3).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)