Fontos dokumentumok
SAB4701141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD56-APC antibody produced in mouse
clone LT56
Szinonimák:
MSK39, NCAM-1, NCAM1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
klón:
LT56, monoclonal
technika/technikák:
flow cytometry: 10 μL
citations:
biológiai forrás
mouse
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LT56, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
flow cytometry: 10 μL
elérési szám
BC047244
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody LT56 recognizes CD56 (NCAM), a transmembrane glycoprotein expressed ubiquitously in the nervous system and found also on T cells and NK cells.
Immunogén
Cell line KG1a
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)