Fontos dokumentumok
SAB4701013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Thyroglobulin antibody produced in mouse
clone 2H11
Szinonimák:
AITD3, TG, TGN
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 10 μg/mL
elérési szám
P01266
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TG(7038)
Általános leírás
The antibody 2H11 recognizes antigen thyroglobulin (TG), a 610 kDa extracellular secreted glycoprotein specific to the thyroid gland. TG is mainly expressed on thyroid follicular cells (99,1 %).
Immunogen
thyroid follicular cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg