Fontos dokumentumok
SAB4700779
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 10 antibody produced in mouse
clone VIK-10
Szinonimák:
BCIE, BIE, EHK, K10, KPP
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
VIK-10, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIK-10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
elérési szám
NP_000412
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT10(3858)
Általános leírás
The antibody VIK-10 reacts with Cytokeratin 10 (56.5 kDa). Cytokeratins are a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
Immunogén
Cytoskeleton preparation extracted from human epidermis by detergent/high salt extraction.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)