Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB4504573
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Catenin-β (pTyr489) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
citations:
technika/technikák:
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 85 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr489)
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Catenin-beta around the phosphorylation site of Tyr489.
Immunogen Range: 455-504
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)