Fontos dokumentumok
SAB4501408
Sigma-Aldrich
Anti-HNF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
HNF-4, HNF-4-α, HNF4, HNF4A, Hepatocyte nuclear factor 4-α
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
citations:
3
technika/technikák:
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 52 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNF4A(3172)
Általános leírás
Anti-HNF4 Antibody detects endogenous levels of total HNF4 protein.
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) is a transcription factor, located on human chromosome 20q13.12.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HNF4 alpha.
Immunogen Range: 280-329
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) plays an important role in the growth of liver. Mutations in HNF4α results in maturity onset diabetes of the young (MODY).
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct induction of hepatocyte-like cells from immortalized human bone marrow mesenchymal stem cells by overexpression of HNF4α.
Hu X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 478(2), 791-797 (2016)
Association study of genetic polymorphisms of SLC2A10 gene and type 2 diabetes in the Taiwanese population.
Lin WH, et al.
Diabetologia, 49(6), 1214-1221 (2006)
The Common p.R114W HNF4A Mutation Causes a Distinct Clinical Subtype of Monogenic Diabetes.
Laver TW, et al.
Diabetes, 65(10), 3212-3217 (2016)