SAB1412566
ANTI-HNF4A antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FLJ39654, HNF4, HNF4A, HNF4a7, HNF4a8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 38.28 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNF4A(3172)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MIEQIQFIKLFGMAKIDNLLQEMLLGGSPSDAPHAHHPLHPHLMQEHMGTNVIVANTMPTHLSNGQMSTPETPQPSPPGGSGSEPYKLLPGAVATIVKPLSAIPQPTITKQEVI*