Fontos dokumentumok
SAB4500222
Sigma-Aldrich
Anti-WDHD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
AND1, Acidic nucleoplasmic DNA-binding protein 1, And-1, WD repeat and HMG-box DNA-binding protein 1, WDHD1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 125 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... WDHD1(11169)
Általános leírás
Anti-WDHD1 Antibody detects endogenous levels of total WDHD1 protein.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human WDHD1.
Immunogen Range: 721-770
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)