Fontos dokumentumok
SAB4300878
Sigma-Aldrich
Anti-BPIFB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
BPI fold containing family B, C20orf114, LPLUNC1, member 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_149974.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BPIFB1(92747)
Egyediség
The antibody detects endogenous level of total BPIFB1 protein.
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to a region derived from 140-153 amino acids of Human BPI fold containing family B, member 1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 1mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, 0.05% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)