SAB4300702
Anti-TrkB (Ab-705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-BDNF/NT-3 growth factors receptor precursor, Anti-GP145-TrkB, Anti-GP145-TrkB/GP95-TrkB, Anti-NTRK2, Anti-Trk-B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~145 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(T-D-Y -Y-R)
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TrkB(4915)
Általános leírás
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1