Fontos dokumentumok
SAB4200466
Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody, Mouse monoclonal
clone AH12.2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-ARVC10, Monoclonal Anti-ARVD10, Monoclonal Anti-CDHF5, Monoclonal Anti-CMD1BB, Monoclonal Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HDGC, Monoclonal Anti-desmoglein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AH12.2, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~150 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extracts
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DSG2(1829)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)