Fontos dokumentumok
SAB4200370
Anti-PVRL4 antibody, Mouse monoclonal
clone N4.101.10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Nectin-4/PVRL4 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-PVRL4 antibody produced in mouse, Anti-EDSS1, Anti-LNIR, Anti-Nectin-4, Anti-PRR4, Anti-PVRL4, Anti-Poliovirus receptor-related 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N4.101.10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PVRL4(81607)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)