Fontos dokumentumok
SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-PFN1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Profilin 1-3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~15 kDa
faj reaktivitás
rat, bovine, human, mouse, canine
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás