Fontos dokumentumok
SAB4200343
Anti-MLL2 antibody, Mouse monoclonal
clone MLL2-A, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MLL2-A, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~17 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using using human MLL2 partial fusion protein (immunogen)
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MLL2(8085)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)