Fontos dokumentumok
SAB4200188
Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, Rat monoclonal
clone 4H12, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Snrp1c, Anti-Snrpc, Anti-U1 small nuclear ribonucleoprotein C, Anti-U1-C, Anti-U1C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4H12, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~20 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, hamster, monkey
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa or COS7 or CHO cell extracts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNRPC(6631)
mouse ... Snrpc(20630)
rat ... LOC685273(685273)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg