Fontos dokumentumok
SAB2501518
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJB9 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DKFZP564F1862, Anti-ERdj4, Anti-MDG1, DnaJ (Hsp40) homolog, Subfamily B
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
canine, human, rat, mouse
citations:
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
canine, human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DNAJB9(4189)
Immunogén
Peptide with sequence RGNMVTTYTDCSGQ, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_036460.1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)