Fontos dokumentumok
SAB2500663
Sigma-Aldrich
Anti-MYB/C-MYB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MYB, Anti-Myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog, avian, Anti-c-Myb_CDS, Anti-v-myb Myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, mouse, rat, canine
citations:
3
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat, canine
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYB(4602)
Általános leírás
Myeloblastosis (MYB) proto-oncogene, transcription factor (MYB) gene codes for a transcriptional activator, Myb-nuclear factor 1 B-type (MYB-NFIB), and is located on human chromosome 6q23.3.
Immunogén
Peptide with sequence C-QRHYNDEDPEKEKR from the internal region of the protein sequence according to NP_005366.2.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Myeloblastosis (MYB) proto-oncogene, transcription factor (MYB) plays a key role in modulating various cellular genes that participates in the proliferation, differentiation, and apoptosis of cells. This protein promotes the development and metastasis of salivary adenoid cystic carcinoma (SACC). MYB plays ah role in initiating and maintaining acute leukemias. It participates in pancreatic cancer, prostate cancer, colorectal cancer, and breast cancer (BC).
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ren-Ming Yang et al.
Oncogene, 38(26), 5239-5249 (2019-04-12)
Over 70% of human breast cancers are estrogen receptor-positive (ER+), most of which express MYB. In these and other cell types, the MYB transcription factor regulates the expression of many genes involved in cell proliferation, differentiation, tumorigenesis, and apoptosis. So
Li-Hua Xu et al.
International journal of oncology, 54(5), 1579-1590 (2019-03-22)
The incidence of recurrent t(6;9) translocation of the MYB proto‑oncogene to NFIB (the gene that encodes nuclear factor 1 B‑type) in adenoid cystic carcinoma (ACC) tumour tissues is high. However, MYB [the gene that encodes transcriptional activator Myb (MYB)] overexpression is more common
Eleni M Rettig et al.
The Laryngoscope, 125(9), E292-E299 (2015-05-13)
Salivary gland adenoid cystic carcinoma (ACC) is rare, aggressive, and challenging to treat. Many ACCs have a t(6;9) chromosomal translocation resulting in a MYB-NFIB fusion gene, but the clinical significance is unclear. The purposes of this study were to describe