Fontos dokumentumok
SAB2109035
Sigma-Aldrich
Anti-TMCC2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
69 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
guinea pig, canine, human, mouse, rabbit, horse, bovine, rat
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMCC2(57396)
Általános leírás
TMCC2 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the TEX28 family.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human TMCC2
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: KVDKGDLVALSLPAGHGDTDGPISLDVPDGAPDPQRTKAAIDHLHQKILK
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg