PLA0179
Rabbit anti-NBS1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
AT-V1, AT-V2, ATV, NBS, NBS1, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, P95, cell cycle regulatory protein p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_002476.2
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... NBS1(4683)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)