Fontos dokumentumok
SAB2104468
Sigma-Aldrich
Anti-CEBPD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-C/EBP-δ, Anti-CELF, Anti-CRP3, Anti-NF-IL6-β
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
rabbit, mouse, human, rat, guinea pig
citations:
technika/technikák:
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
28 kDa
faj reaktivitás
rabbit, mouse, human, rat, guinea pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEBPD(1052)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CEBPD
Biokémiai/fiziológiai hatások
CEBPD is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain DNA regulatory regions. It can also form heterodimers with the related protein CEBP-alpha. The encoded protein is important in the regulation of genes involved in immune and inf
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: RNQEMQQKLVELSAENEKLHQRVEQLTRDLAGLRQFFKQLPSPPFLPAAG
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)