SAB2102992
Anti-SREBF1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-SREBP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
125 kDa
faj reaktivitás
dog, mouse, goat, horse, rabbit, human, guinea pig, rat
kiszerelés
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SREBF1(6720)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)