SAB2101627
Anti-NR0B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AHC, Anti-AHCH, Anti-AHX, Anti-DAX-1, Anti-Nuclear receptor subfamily 0, group B, member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
52 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, guinea pig, human, dog, horse, rabbit, rat
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NR0B1(190)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3