Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB1410263
Sigma-Aldrich
Anti-SIK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
MSK, SIK, SNF1LK
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IF
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human
citations:
technika/technikák:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 84.9 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIK1(150094)
Immunogén
SIK1 (AAH38504.1, 1 a.a. ~ 783 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVIMSEFSADPAGQGQGQQKPLRVGFYDIERTLGKGNFAVVKLARHRVTKTQVAIKIIDKTRLDSSNLEKIYREVQLMKLLNHPHIIKLYQVMETKDMLYIVTEFAKNGEMFDYLTSNGHLSENEARKKFWQILSAVEYCHDHHIVHRDLKTENLLLDGNMDIKLADFGFGNFYKSGEPLSTWCGSPPYAAPEVFEGKEYEGPQLDIWSLGVVLYVLVCGSLPFDGPNLPTLRQRVLEGRFRIPFFMSQDCESLIRRMLVVDPARRITIAQIRQHRWMRAEPCLPGPACPAFSAHSYTSNLGDYDEQALGIMQTLGVDRQRTVESLQNSSYNHFAAIYYLLLERLKEYRNAQCARPGPARQPRPRSSDLSGLEVPQEGLSTDPFRPALLCPQPQTLVQSVLQAEMDCELQSSLQWPLFFPVDASCSGVFRPRPVSPSSLLDTAISEEARQGPGLEEEQDTQESLPSSTGRRHTLAEVSTRLSPLTAPCIVVSPSTTASPAEGTSSDSCLTFSASKSPAGLSGTPATQGLLGACSPVRLASPFLGSQSATPVLQAQGGLGGAVLLPVSFQEGRRASDTSLTQGLKAFRQQLRKTTRTKGFLGLNKIKGLARQVCQVPASRASRGGLSPFHAPAQSPGLHGGAAGSREGWSLLEEVLEQQRLLQLQHHPAAAPGCSQAPQPAPAPFVIAPCDGPGAAPLPSTLLTSGLPLLPPPLLQTGASPVASAAQLLDTHLHIGTGPTALPAVPPPRLARLAPGCEPLGLLQGDCEMEDLMPCSLGTFVLVQ
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)