Fontos dokumentumok
SAB1409918
Sigma-Aldrich
Anti-RRP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
D21S2056E, NNP-1, NOP52, RRP1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 52.8 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RRP1(8568)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is the putative homolog of the yeast ribosomal RNA processing protein RRP1. The encoded protein is involved in the late stages of nucleologenesis at the end of mitosis, and may be required for the generation of 28S rRNA. (provided by RefSeq)
Immunogen
RRP1 (NP_003674.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSRVQLPPEIQLAQRLAGNEQVTRDRAVRKLRKYIVARTQRAAGGFTHDELLKVWKGLFYCMWMQDKPLLQEELGRTISQLVHAFQTTEAQHLFLQAFWQTMNREWTGIDRLRLDKFYMLMRMVLNESLKVLKMQGWEERQIEELLELLMTEILHPSSQAPNGVKSHFIEIFLEELTKVGAEELTADQNLKFIDPFCRIAARTKDSLVLNNITRGIFETIVEQAPLAIEDLLNELDTQDEEVASDSDESSEGGERGDALSQKRSEKPPAGSICRAEPEAGEEQAGDDRDSGGPVLQFDYEAVANRLFEMASRQSTPSQNRKRLYKVIRKLQDLAGGIFPEDEIPEKACRRLLEGRRQKKTKKQKRLLRLQQERGKGEKEPPSPGMERKRSRRRGVGADPEARAEAGEQPGTAERALLRDQPRGRGQRGARQRRRTPRPLTSARAKAANVQEPEKKKKRRE
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3