SAB1404798
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 3C9
Szinonimák:
BHLHB1, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17, bHLHe19
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~34.47 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OLIG2(10215)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
DSDASLVSSRPSSPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGGTVSSSTPSDCPPELSAELRGAMGSAGAHPGDKLGGSGFKSS
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1