Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB1402809
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD1 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HOX4, HOX4G, Hox-4.7
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~36.01 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HOXD1(3231)
Általános leírás
This gene is a member of the Antp homeobox family and encodes a protein with a homeobox DNA-binding domain. This nuclear protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in differentiation and limb development. Mutations in this gene have been associated with severe developmental defects on the anterior-posterior (a-p) limb axis. (provided by RefSeq)
Immunogen
HOXD1 (NP_078777, 151 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QVDYAAFGEPGPFPACLKASADGHPGAFQTASPAPGTYPKSVSPASGLPAAFSTFEWMKVKRNASKKGKLAEYGAASPSSAIRTNFSTKQ
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1