SAB1402808
Monoclonal Anti-HOXC6 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CP25, HHO.C8, HOX3, HOX3C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~36.01 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HOXC6(3223)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
PFYSPQENVVFSSSRGPYDYGSNSFYQEKDMLSNCRQNTLGHNTQTSIAQDFSSEQGRTAPQDQKASIQIYPWMQRMNSHSGVGYGADRR
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1