Fontos dokumentumok
SAB1402589
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLIC5 antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CLIC5B, FLJ90663, MST130, MSTP130, dJ447E21.4
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLIC5(53405)
Általános leírás
Chloride intracellular channels are involved in chloride ion transport within various subcellular compartments. CLIC5 specifically associates with the cytoskeleton of placenta microvilli.[supplied by OMIM
Immunogen
CLIC5 (NP_058625.2, 91 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FLEETLTPEKYPKLAAKHRESNTAGIDIFSKFSAYIKNTKQQNNAALERGLTKALKKLDDYLNTPLPEEIDANTCGEDKGSRRKFLDGDELTLADCNLLP
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1