Fontos dokumentumok
SAB1300906
Sigma-Aldrich
Anti-NTF3 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HDNF, Anti-NT-3, Anti-Neurotrophic factor, Anti-Neurotrophin-3 [Precursor], Nerve growth factor 2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, mouse
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NTF3(4908)
Általános leírás
NTF3 is a member of the neurotrophin family that controls survival and differentiation of mammalian neurons. This protein is closely related to both nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor. It may be involved in the maintenance of the adult nervous system, and may affect development of neurons in the embryo when it is expressed in human placenta. NTF3-deficient mice generated by gene targeting display severe movement defects of the limbs. The mature peptide of this protein is identical in all mammals examined including human, pig, rat and mouse.
Immunogén
NTF3 (NP_002518, 157-194)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NTF3.
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)