S6782
Superdex®
Superdex®200 Prep Grade
Szinonimák:
Size exclusion media, Superdex column
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
suspension (20% aqueous ethanol)
technika/technikák
protein array: suitable
matrix
cross-linked agarose
részecskeméret
24-44 μm
pórusméret
1-100 kDa MW range (dextrans)
10-600 kDa MW range (proteins)
operating pH range
1-14(short term)
3-12(long term)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 °C