Fontos dokumentumok
RAB1935
Sigma-Aldrich
Human GDF-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Szinonimák:
GDF-9, Growth/Differentiation Factor 9
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GDF9(2661)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Human GDF-9
Alkalmazás
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sylvie Jaillard et al.
Maturitas, 141, 9-19 (2020-10-11)
Ovarian deficiency, including premature ovarian insufficiency (POI) and diminished ovarian reserve (DOR), represents one of the main causes of female infertility. POI is a genetically heterogeneous condition but current understanding of its genetic basis is far from complete, with the