Fontos dokumentumok
RAB1843
Sigma-Aldrich
Rabbit IL-21 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rabbit
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects Rabbit IL-21
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)