Merck
RAB0325
Sigma-Aldrich
Inhibin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1-10000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... INHBB(3625)
Általános leírás
Inhibin-B (INHBB) is a heterodimeric glycoprotein with disulfide-linkage. It is produced by granulosa cells in the ovary. The INHBB gene is mapped to human chromosome 2q14.2. Inhibin-B inhibits follicle-stimulating hormone (FSH) secretion and synthesis. It may serve in diagnosing testicular function and as an indicator of Sertoli cell numbers and function. Inhibin B may serve as a marker for spermatogenesis.
The Inhibin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Inhibin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-INB-1 targets the β B subunit, and therefore theoretically detects Activin B and Activin AB in addition to Inhibin B.
The Inhibin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Inhibin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-INB-1 targets the β B subunit, and therefore theoretically detects Activin B and Activin AB in addition to Inhibin B.
Immunogén
Inhibin-B, synthetic peptide
Alkalmazás
Inhibin-B EIA Kit has been used in quantification of Inhibin-B using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in Zika virus-infected human Sertoli cells (HSerC) and 8-week-old mice.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABHRP3HRP-StreptavidinBiztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S J Meachem et al.
European journal of endocrinology, 145(5), 561-571 (2001-11-27)
The recent availability of specific inhibin assays has demonstrated that inhibin B is the relevant circulating inhibin form in the human male. Inhibin B is a dimer of an alpha and a betaB subunit. It is produced exclusively by the
M Chada et al.
Physiological research, 52(3), 341-346 (2003-06-07)
Inhibin B, produced by granulosa cells in the ovary, is a heterodimeric glycoprotein suppressing synthesis and secretion of the follicle stimulating hormone (FSH). The aim of the present study was to determine hormone profiles of inhibin B, FSH, luteinizing hormone
Mahamud-Ur Rashid et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(6), e0008335-e0008335 (2020-06-09)
Zika virus (ZIKV), a neglected tropical disease until its re-emergence in 2007, causes microcephaly in infants and Guillain-Barré syndrome in adults. Its re-emergence and spread to more than 80 countries led the World Health Organization in 2016 to declare a
R Mayor et al.
British journal of cancer, 100(10), 1534-1539 (2009-04-23)
Large chromosomal regions can be suppressed in cancer cells as denoted by hypermethylation of neighbouring CpG islands and downregulation of most genes within the region. We have analysed the extent and prevalence of long-range epigenetic silencing at 2q14.2 (the first
Liang-Yu Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(7), 1829-1834 (2016-02-03)
Spermatogonial stem cells (SSCs) are a subpopulation of undifferentiated spermatogonia located in a niche at the base of the seminiferous epithelium delimited by Sertoli cells and peritubular myoid (PM) cells. SSCs self-renew or differentiate into spermatogonia that proliferate to give