Fontos dokumentumok
R5381
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3